certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1478833
APIファミリー
orlistat
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
150-157 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2544-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ