Merck
03-0128-00
Millipore
SMC®プレートベースイムノアッセイ開発キット
別名:
SMC® Assay Development Kit, Single Molecule Counting Assay Development Kit, Ultra-sensitive Assay Development Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
SMC®
品質水準
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
詳細
1分子カウント(SMC®)技術を利用しながら、お客様自身の用途に特化したイムノアッセイをプレートフォーマットで開発できます。このキットは、お客様が独自に高性能SMC®イムノアッセイを構築するために必要なすべてのものを提供します。プレートアッセイの開発に必要なバッファー、試薬、最適化プロトコルが含まれています。
アプリケーション
SMC®イムノアッセイシステムで使用。
お客様自身の用途に特化したプレートフォーマットのイムノアッセイを作成し、SMC®技術を使用して従来のELISAを超えていきましょう。
構成
アッセイ用バッファー
ブロッキング用バッファー
プレート標準希釈液
10倍濃縮洗浄バッファー
溶出バッファーB
バッファーC
10倍濃縮PBS
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1