Merck
PHR2343
Supelco
Altretamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Altretamine, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,920
¥28,920
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,920
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N6
CAS番号:
分子量:
210.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,920
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1017105
APIファミリー
altretamine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1000 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
InChI Key
UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5308 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2343-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)