certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000173
traceable to USP 1019803
APIファミリー
aminobenzoic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
187-189 °C (lit.)
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR1840-500MG:
PHR1840-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック