certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
thiamine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1[c]([n](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N)=S
InChI
1S/C12H16N4OS2/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI Key
SQOCQQPFEFRKBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1759-20MG:
PHR1759-20MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック