certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 475
traceable to Ph. Eur. C2175000
traceable to USP 1134062
APIファミリー
cimetidine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChI Key
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH2(3274)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cimetidine is an H2 receptor antagonist drug. It can inhibit the photosensitive response on the skin typically induced by most of the fluoroquinolones.[1]
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1075-1G-PW:
19864-1G-BULK:
PHR1075-1G:
PHR1075-1G-BULK:
19864-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック