安全性情報
PHR1652
Supelco
Valproic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallyl Acetic Acid, Diallylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 ML
¥103,000
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 ML
¥103,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1708729
APIファミリー
valproic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 × 0.5 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CC=C)C(=O)CCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
InChI Key
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5741 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1652-0.5ML:
PHR1652-0.5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)