PHR1451
Mycophenolate Mofetil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Mycophenolate mofetil, MMF, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, RS 61443, TM-MMF
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000489
traceable to USP 1448956
APIファミリー
mycophenolate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
InChI Key
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Mycophenolate mofetil is a prodrug of mycophenolic acid that is utilized as an immunosuppressive agent for the treatment of renal transplant recipients. It may lead to gastrointestinal side effects.[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1451-1G-PW:
PHR1451-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック