Merck
C2175500
Cimetidine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,000
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N6S · HCl
CAS番号:
分子量:
288.80
Beilstein:
5668216
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cimetidine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
InChI Key
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH2(3274)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cimetidine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rieko Oshima et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(2), 296-304 (2014-12-01)
5'-Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) is a key molecule of metabolic enhancement in skeletal muscle. We investigated whether metformin (MET) acts directly on skeletal muscle, is transported into skeletal muscle via organic cation transporters (OCTs), and activates AMPK. Isolated rat