PHR1066
別名:
クラス IIC 溶媒ミックス
PHR1066-3X1.2ML
¥25,600
1 of 10
Supelco
PHR1064
残留溶媒混合物-クラスIIA
PHR1065
残留溶媒混合物-クラスIIB
USP
1601102
残留溶媒混合物 - クラス1
PHR1063
残留溶媒混合物-クラスI
CAN1003
Residual Solvents, California Set 1
PHR1171
残留溶媒 - メチレン クロリド
1601281
Residual Solvents Class 2 - Mixture A
1601306
Residual Solvents Class 2 - Mixture C
87976
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set (ポリエチレングリコール標準物質レディカルセット)Mp~250-45′000
S60
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
certified reference materialpharmaceutical secondary standard
300
suitable for USP 467traceable to USP 1601306
liquid
current certificate can be downloaded
environmentalpharmaceutical (small molecule)
2-30°C
標準物質
薬局方標準品・国家計量標準機関標準物質
Danger
Repr. 1A
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
188.6 °F
87 °C
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
48995-U
包装資材内残留溶媒混合物2
PHR1320
アセトニトリル
1601441
ジクロロメタン 溶液