安全性情報
PHR1064
Supelco
残留溶媒混合物-クラスIIA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クラス 2A 溶媒標準混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.2 ML
¥26,200
¥26,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.2 ML
¥26,200
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥26,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
suitable for USP 467
traceable to USP 1601281
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
environmental
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。残留溶媒混合物-クラスIIAは、残留溶媒分析用の認証標準物質(CRM)です。残留溶媒製品は、混合物、単回分析用標準物質、ならびにニートCRMとして供給します。これらのCRMは二次医薬品標準物質であり、対応する薬局方標準品に準拠し、薬局方標準品に照らして認定されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
本製品の分析証明書のサンプルを参照される場合は、下の欄にLRAB7797と入力してください。これは証明書のサンプルですので、お手元のロット番号とは異なる可能性があります。
アナライト
詳細
    Acetonitrile 2 mg/mL
    Chlorobenzene 2 mg/mL
    Cumene 0.3 mg/mL
    Cyclohexane 14 mg/mL
    cis-1,2-Dichloroethene 4 mg/mL
    trans-1,2-Dichloroethene 4 mg/mL
    Methylene Chloride 3 mg/mL
    1,4-Dioxane 2 mg/mL
    Methanol 15 mg/mL
    Methylcyclohexane 5 mg/mL
    Tetrahydrofuran 4 mg/mL
    Toluene 4 mg/mL
    Ethylbenzene 2 mg/mL
    p-Xylene 1 mg/mL
    m-Xylene 1 mg/mL
    o-Xylene 7 mg/mL
    すべて表示 (16)
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1064-3X1.2ML:4548173315010
PHR1064-1.2ML:
PHR1064-1.2ML-PW:
PHR1064-1SET-BULK:
PHR1064-1SET:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seung Baek Lee et al.
Nature cell biology, 21(8), 940-951 (2019-07-31)
The receptor-interacting serine/threonine-protein kinases RIPK1 and RIPK3 play important roles in necroptosis that are closely linked to the inflammatory response. Although the activation of necroptosis is well characterized, the mechanism that tunes down necroptosis is largely unknown. Here we find