安全性情報
87976
Supelco
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set (ポリエチレングリコール標準物質レディカルセット)Mp~250-45′000
for GPC
別名:
PEG 分子量キャリブレーションキット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥112,000
¥112,000
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥112,000
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
構成
ReadyCal標準品は、GPC/SEC/GFCシステムの校正に便利なように、オートサンプラーバイアルに予め量り入れられているポリマーカクテルです。
このキットには、4種のポリエチレングルコールを異なるモル質量で含む3個のカラーコード付きバイアル10セットが含まれています。モル質量の範囲は約250~約45,000 Daで、微量ポリマーがベースラインで分離されるように慎重に選択されています。
このキットには10回以上の校正に十分な材料が含まれ、取扱説明書および測定条件を記載した校正曲線が同梱されています。
水性溶液中、DMF中およびDMAc中(低モル質量の場合にはTHF中に限られます)中での校正に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87976-1SET-F:
87976-BULK-F:
87976-VAR-F:
87976-1SET-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)