Merck
713-0792
GCによるグリコールの分析、Nukol
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven: 110 °C, 8 °C/min to 220 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, direct
sample: 100 ppm each glycol in water
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
法的情報
アナライト
詳細
    2,3-Butanediol, puriss., mixture of racemic and meso forms, ≥99.0% (GC)
    1,2-Propanediol, analytical standard
    Ethylene glycol, analytical standard
    Dipropylene glycol, 99%, mixture of isomers
    1,4-Butanediol, ReagentPlus®, ≥99%
    Diethylene glycol, analytical standard
    Triethylene glycol, ReagentPlus®, 99%
    Glycerol, ≥99.5%
    Tetraethylene glycol, 99%
    すべて表示 (9)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)