Merck
G2289
Sigma-Aldrich
Glycerol
meets USP testing specifications
別名:
グリセロール, 1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥45,200
1 L
¥50,900
4 L
¥144,000
20 L
¥227,000
¥45,200
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥45,200
1 L
¥50,900
4 L
¥144,000
20 L
¥227,000
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥45,200
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
製品名
グリセリン, meets USP testing specifications
由来生物
plant (palm)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.0-101.0% anhydrous basis
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
テクニック
cryopreservation: suitable
immunofluorescence: suitable
不純物
<0.01% Ash
<5% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.25 g/mL (lit.)
アプリケーション
agriculture
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールは、グリセリンまたは1,2,3-プロパントリオールとも呼ばれる非常に多用途の化合物であり、水溶性を強固にして吸湿性を持たせる3つのヒドロキシル基を有します。このシンプルで広範囲に利用できる物質にはさまざまな用途があり、種々の化学的および生物学的プロセスの炭素源と前駆体の両方として機能します。バイオテクノロジーの分野では、グリセロールは種々の微生物にとって不可欠の資源であり、唯一の炭素源およびエネルギー源として使用されて、微生物による幅広いバイオ生成物の産生を可能にします。さらに、グリセロールはサンプル調製に幅広く使用され、サンプルの密度を高めて凍結から保護します。グリセロールは、電気泳動ゲルの作成などのサンプル調製にも優れていることから、その重要性はバイオテクノロジーの域を超えています。サンプル密度を高めるために5%~10%濃度のグリセロールを導入すると、ゲルのベースにおける精密な層形成が確保されます。また、この多用途の化合物は勾配ゲルのキャストにも有用であり、タンパク質の安定化剤として機能するとともに保存バッファーにおいても極めて重要な役割を果たします。さらに、酵素の濃縮と保存に推奨される選択肢でもあり、バッファーへのタンパク質の逆拡散を効果的に防止します。細胞培養に関しては、グリセロールは抗凍結剤としての価値が認められており、培養培地の凝固点を降下させて、-80°Cで凍結保存する際の氷晶による損傷から細胞を保護します。生化学の研究分野では、グリセロールはサンプル保護および保存において重要な役割を果たします。バクテリア培養物を凍結すると、それだけで有害作用を招くことがあり、氷晶形成に起因する脱水やタンパク質変性を引き起こすおそれがあります。グリセロールを使用すればこれらの問題が軽減され、バクテリア培養物の効果的な保存が確保されます。グリセロール保存液でバクテリア培養物を保存すると安定性が確保され、細胞膜の損傷を防止して細胞生存性を維持できるため、長期保存が可能です。サンプルの完全性の維持は、実験室での研究にとって最重要事項です。このプロセスにおけるグリセロールの役割は重要であり、特に重要となるのは-80°Cの超低温凍結で保存してサンプルの完全性を維持し、広範な分析や研究へのサンプルの適性を保証する場合です。
アプリケーション
グリセロールは以下に使用されています
  • 植物生理学に関する研究に用いるサンプル培地の抗凍結剤として[1]
  • 高調波発生顕微鏡検査に関する研究における光学的洗浄剤として[2]
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学に関する研究に使用可能
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
G2289-4L:
G2289-VAR:
G2289-BULK:
2530131:
G2289-500ML:
2530130:
G2289-1L:
G2289-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Jia-Hong Lai et al.
Scientific reports, 11(1), 329-329 (2021-01-13)
Imaging depth and quality of optical microscopy can be enhanced by optical clearing. Here we investigate the optical clearing of the ex vivo human skin by 50% glycerol topical application, which is allowed for cosmetic usage. Harmonic generation microscopy, by
Starch-Based Superabsorbent Enhances the Growth and Physiological Traits of Ornamental Shrubs
Pacholczak A et al.
Agriculture Science Developments, 13, 1893-1893 (2023)
Ruifang Wang et al.
Autophagy, 15(7), 1163-1181 (2019-02-12)
Influenza A virus can evade host innate immune response that is involved in several viral proteins with complicated mechanisms. To date, how influenza A M2 protein modulates the host innate immunity remains unclear. Herein, we showed that M2 protein colocalized
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype