Merck
PHL82343
trans-o-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
別名:
trans-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, o-Coumaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥73,500
¥73,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥73,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O3
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
1100900
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
~210 °C (dec.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
InChI Key
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82343-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)