Merck
PHL80992
(−)-カテキン
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-trans-3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラバン, (2S,3R)-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥68,100
¥68,100
出荷予定日2025年4月12日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥68,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O6
CAS番号:
分子量:
290.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥68,100
出荷予定日2025年4月12日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1
InChI Key
PFTAWBLQPZVEMU-HIFRSBDPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80992-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)