(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is also named l-Phenylephrine hydrochloride (lower case el) or Levophenylephrine hydrochloride.
P8155
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
analytical standard
別名:
(R)-(−)-1-(3-ヒドロキシフェニル)-2-メチルアミノエタノール 塩酸塩, (R)-(−)-3-ヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール 塩酸塩
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
powder
包装
vial of 250 mg
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8155-BULK:
P8155-1VL:
P8155-5AMP:
P8155-5VL:
P8155-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
Is (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride the same as L-Phenylephrine hydrochloride?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.