Merck
P57506-M
Sigma-Aldrich
ピリジン
reagent grade, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
115 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyridine is a basic N-heterocyclic compound. It acts as a nitrogen donor ligand and forms many metal-pyridine complexes. It has wide applications as a solvent, catalyst, and intermediate for synthesis.[1]
アプリケーション
  • Ligand-Modulated Nuclearity and Geometry in Nickel(II) Hydrazone Complexes: From Mononuclear Complexes to Acetato- and/or Phenoxido-Bridged Clusters.: Research on the use of pyridine and its derivatives to control the nuclearity and coordination geometry in nickel(II) complexes, which is crucial for designing metal-organic frameworks and catalytic sites (Vrdoljak et al., 2023).
  • Non-palindromic (C^C^D) gold(III) pincer complexes are not accessible by intramolecular oxidative addition of biphenylenes - an experimental and quantum chemical study.: A study examining the limitations of pyridine-containing ligands in stabilizing reactive gold(III) complexes, providing insights into the electronic properties and stability challenges (Feuerstein & Breher, 2021).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P57506-2.5L-M:
P57506-BULK-M:
P57506-1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biotreatment of waste gas containing pyridine in a biofilter
Pandey RA, et al.},
Bioresource Technology, 98(12), 2258-2267 (2017)