Merck
141194
Sigma-Aldrich
ポンソーS
Dye content 75 %
別名:
3-ヒドロキシ-4-(2-スルホ-4-[4-スルホフェニルアゾ]フェニルアゾ)-2,7-ナフタレンジスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H12N4Na4O13S4
CAS番号:
分子量:
760.57
カラーインデックス番号:
27195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, 75%
λmax
352 nm
520 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI Key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポンソーS(C.l. 27195)は、アニオン性で極めて親水性のジスアゾ色素です。ファストポンソー2Bとしても知られています。
アプリケーション
ポンソーSは、電気泳動ゲル上でタンパク質を染色するために広く使用されています。ニトロセルロース膜に吸着したタンパク質に適した染色剤です。また、篩板部品の染色として、手作業の植物染色でも応用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
141194-100G:
141194-VAR:
141194-BULK:
141194-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Internal amino acid sequence analysis of proteins separated by one- or two-dimensional gel electrophoresis after in situ protease digestion on nitrocellulose.
Aebersold RH
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(20), 6970-6974 (1987)
An intramembrane modulator of the ErbB2 receptor tyrosine kinase that potentiates neuregulin signaling.
Carraway KL III
The Journal of Biological Chemistry, 274(9), 5263-5266 (1999)
Expression of cyclooxygenase-2 (COX-2) in human invasive transitional cell carcinoma (TCC) of the urinary bladder.
Mohammed SI
Cancer Research, 59(22), 5647-5650 (1999)
Els Pattyn et al.
PloS one, 3(6), e2427-e2427 (2008-06-19)
ISG15 is an Ubiquitin-like protein, highly induced by Type I Interferons. Upon the cooperative activity of specific Ubiquitinating enzymes, ISG15 can be conjugated to its substrates. Increasing evidence points to a role for protein ISGylation in anti-viral and anti-tumoral defense.
Sarah Nicklas et al.
PloS one, 7(1), e30445-e30445 (2012-02-03)
Limb girdle muscular dystrophy type 2H (LGMD2H) is an inherited autosomal recessive disease of skeletal muscle caused by a mutation in the TRIM32 gene. Currently its pathogenesis is entirely unclear. Typically the regeneration process of adult skeletal muscle during growth