Merck
O0225800
オクスフェンダゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
メチル 5-(フェニルスルフィニル)-ベンジミダゾール-2-カラバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O3S
CAS番号:
分子量:
315.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxfendazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxfendazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
O0225800:
O0225800-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D N Ali et al.
International journal for parasitology, 23(4), 477-484 (1993-07-01)
Within 3 h of intra-ruminal (IR) administration oxfendazole (OFZ) was extensively associated with digesta particulate material. This association appeared to be a passive adsorption/desorption since sheep given dose equivalent OFZ which was contained solely in rumen particulate digesta (obtained from
Xiao-Lin Hou et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 962, 20-29 (2014-06-03)
A simple, sensitive and reliable analytical method was developed for the simultaneous determination of 38 veterinary drugs (18 sulfonamides, 11 quinolones and 9 benzimidazoles) and 8 metabolites of benzimidazoles in bovine milk by ultra high performance liquid chromatography-positive electrospray ionization