Y0000224
別名:
Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
¥19,900
1 of 10
USP
1483301
オクスフェンダゾール
Supelco
PHR1001
スクロース
Sigma-Aldrich
P11409
フェナントレン
P4553
6-ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ from Saccharomyces cerevisiae
1.50359
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm)
34176
Millipore
WP6122050
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
S3757
α-ソラニン
1269403
フェンベンダゾール
PHR1273
DL-リンゴ酸
pharmaceutical primary standard
oxfendazole
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
Analytical Chemistry
Analytical Reference Materials for Pharma QC
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards
Reference Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.