スキップする
1483301
USP
オクスフェンダゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
メチル 5-(フェニルスルフィニル)-ベンジミダゾール-2-カラバマート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O3S
CAS番号:
分子量:
315.35
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
¥48,400
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxfendazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
InChI key
BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Oxfendazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Oxfendazole Oral Suspension
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
COM44862379734176AMBH3155F969
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard
description
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
oxfendazole
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オクスフェンダゾール
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1483301-200MG04061833852682