Merck
NISTRM8551
硫酸アンモニウム
NIST® RM 8551
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
同位体純度
 15N
メーカー/製品名
NIST®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NISTRM8551:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)