安全性情報
NISTRM8564
CO2-biogenic, modern biomass origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8564
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 PKG
¥143,000
¥143,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 PKG
¥143,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352119
NACRES:
NA.24
¥143,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 13C
 18O
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8564:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)