Merck
168355
Millipore
硫酸アンモニウム
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352314
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (formol method)
品質水準
フォーム
crystals (Fine)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 M
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals: <5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
168355-1KG:
168355-GM:
試験成績書(COA)