627609
別名:
InSolution Caspase Inhibitor I
1 of 10
Millipore
XX6702500
Filterjet溶媒デイスペンサー、25 mm
NISTRM8983
窒化ケイ素
Supelco
48948
EPA 524 Internal Standard Mix
Sigma-Aldrich
MSQC1
MS Qual/Quant QC ミックス
627610
Caspase Inhibitor I
1.70301
Aluminium ICP standard
185124
テレフタル酸ジメチル
310328
炭酸プロピレン
V116
Z-VAD-FMK
427160
ポリ(フッ化ビニリデン-co-ヘキサフルオロプロピレン)
100
liquid
Calbiochem®
OK to freezeprotect from light
wet ice
−20°C
10 - Combustible liquids
WGK 1
188.6 °F - (refers to pure substance)
87 °C - (refers to pure substance)
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
627609-1MG:
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
製品番号
ロット番号・バッチ番号