安全性情報
NIST3300
Curcumin Extract of Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 1 G
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 1 G
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
food and beverages
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Bisdemethoxycurcumin (C19H16O4), Desmethoxycurcumin (C20H18O5), Curcumin (C21H20O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST3300:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)