Merck
NIST2893
エタノール 溶液
NIST® SRM® 2893, nominal mass fraction 0.08%
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 1.2 ML
¥176,300
¥176,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 1.2 ML
¥176,300
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥176,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
NIST2893:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)