Merck
470198
Sigma-Aldrich
2-(イソプロピルアミノ)エタノール
70%
別名:
N-イソプロピルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥4,650
1 L
¥10,300
¥4,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥4,650
1 L
¥10,300
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
Beilstein:
1633453
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
70%
不純物
30% N-isopropyl-2,2′-iminodiethanol
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)NCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(2)6-3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-(Isopropylamino)ethanol is a secondary amine. The solubility of CO2 in aqueous solutions of 2-(isopropylamino)ethanol (IPAE) has been evaluated.[1]
アプリケーション
2-(Isopropylamino)ethanol may be used in the synthesis of heterocyclic N,O-acetals.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470198-1L:
470198-250ML:
470198-BULK:
470198-50ML:
470198-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Saba S, et al.
Journal of Chemical Education, 84, 1011-1011 (2007)
E Menegola et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 12(3), 371-374 (1998-06-17)
Previously, postcoital antifertility effects of a number of aminoalcohols, including 2-(isopropylamino)-ethanol, have been demonstrated in rodents. In this experiment, we compared the antifertility activity of 2-(isopropylamino)-ethanol to the following analogs: hydroxyethylpiperidine, hydroxyethylpiridine, hydroxyethylpirrolidine, and hydroxyethylpirrolidone. Female rats were gavaged on
L S Borman
In vitro, 18(2), 129-140 (1982-02-01)
The choline analog, N-isopropylethanolamine (IPE), inhibits the growth of both Chinese hamster ovary CHO-K1 and mouse L-M cells by two kinetically distinct mechanisms; I, a reversible and concentration-dependent reduction in the logarithmic population doubling rate and the saturation density of
CO2 solubility and species distribution in aqueous solutions of 2-(isopropylamino) ethanol and its structural isomers.
Yamada H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 99-105 (2013)