安全性情報
NIST2635A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2635a, nominal 25 umol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352119
製品NIST2635Aは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
air monitoring
environmental
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2635A_cert
SRM 2635A_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon Monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
Jan Code
NIST2635A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)