neat
SMILES記法
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は、発行された薬局方により配布および指定されるように提供されます。SDSおよび製品情報チラシなどこの製品をサポートするために提供されるあらゆる情報は、発行された薬局方の当局の下で開発および発行されています。
詳細とサポートについては、発行された薬局方のウェブサイトをご覧ください。
詳細とサポートについては、発行された薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
低密度ポリエチレンUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1546809-3STRIPS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ