Merck
Z225320
Sigma-Aldrich
Aldrich® SAFE-PURGE バルブ
manual
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥112,000
¥112,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
¥112,000
Check Cart for Availability
パラメーター
<5 psi pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich SAFE-PURGE バルブにより、安全かつ高性能に操作できます。マニュアル方式およびバネ仕掛けのオ-トマチック方式は、いずれも、耐久性のあるPTFE絞り弁が重要な役割を果たしています。
  • 高価なパ-ジガスを節約できる、迅速で効率の良い反応容器のパ-ジ。
  • 内蔵のオイルバブラ-から有毒ガスを安全に放出
ガス圧 5 psi以下のパ-ジガスに使用。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)