powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T4375-1G:
T4375-BULK:
T4375-25G:
T4375-5G:
T4375-10G:
T4375-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)