Merck
N0950000
5-ニトロ-2-フルアルデヒドセミカルバゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-ニトロ-2-フルフラール セミカルバゾン, NFZ, ニトロフラゾン, フラシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
160 MG
¥20,000
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
160 MG
¥20,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
Beilstein:
86403
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nitrofural
メーカー/製品名
EDQM
mp
242-244 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
InChI Key
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nitrofural EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
male reproductive organs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N0950000-VAR:
N0950000-1EA:
N0950000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fan He et al.
Analytica chimica acta, 1141, 1-12 (2020-11-30)
In the last few years, sildenafil and its analogues have emerged as an illegal ingredient in health food and products, causing illness and death. To address this problem, herein, a gold nanoparticle-based immunochromatographic assay for simultaneous detection sildenafil and its
Jian-Xin Huang et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-11-28)
In this work, a monoclonal antibody-based indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (icELISA) was established to detect tylosin and tilmicosin in milk and water samples. A sensitive and specific monoclonal antibody was prepared by rational designed hapten, which was achieved by
Nitrofural (nitrofurazone).
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 50, 195-209 (1990-01-01)
[Therapeutically used 5-nitrofural derivatives. Review of literature. 2].
H Kala et al.
Die Pharmazie, 26(4), 193-207 (1971-04-01)
Characterization of the genotoxic properties of nitrofurans: nitrofurazone and furazolidone.
M Kobierska-Szeliga et al.
Acta biochimica Polonica, 41(1), 1-5 (1994-01-01)