Merck
Y0002295
5-ニトロ-2-フルアルデヒドセミカルバゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-ニトロ-2-フルフラール セミカルバゾン, NFZ, ニトロフラゾン, フラシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.11 MG
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.11 MG
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
Beilstein:
86403
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
nitrofural
メーカー/製品名
EDQM
mp
242-244 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
InChI Key
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nitrofural for peak identification A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
male reproductive organs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)