表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O5
CAS番号:
分子量:
225.16
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-653-3
Beilstein/REAXYS Number:
8317414
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
yellow
mp
256-256 °C
solubility
formic acid: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CCOC2=O)o1
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
InChI key
PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Application
フラゾリドンは、抗原虫および抗菌活性を持つニトロフラン誘導体です。フラゾリドンは細菌のDNAに結合し、モノアミンオキシダーゼを徐々に阻害します。家禽におけるチアミン利用の食欲不振および拮抗作用の治療に使用されます[1]。フラゾリドンは、ニワトリ心筋細胞のタプシガルギン感受性Ca2+-ATPアーゼを増加させます。
Biochem/physiol Actions
フラゾリドンとその生成されたフリーラジカルは、DNAに結合して架橋を誘発する可能性があります。細菌のDNAはこの薬剤の影響を特に受けやすく、その結果、細菌の染色体に高レベルの突然変異(遷移と転換)が生じます。その作用メカニズムにより、耐性菌の発生が最小限に抑えられます。フラゾリドンはモノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤であり、DNA鎖間架橋剤として使用されます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, parasites | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| solubility formic acid: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フラゾリドン
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges