安全性情報
N0020030
Nabumetone impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6,6′-Dimethoxy-2,2′-binaphthalenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,400
¥25,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O2
CAS番号:
分子量:
314.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nabumetone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O(C)c1cc2c(cc(cc2)c3cc4c(cc(cc4)OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3
InChI Key
FYVICNOBWLSECU-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nabumetone impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N0020030-1EA:
N0020030-10MG:
N0020030:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)