Merck
Y0001962
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R)-(+)-1-フェニルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
2410916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
levetiracetam
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Levetiracetam impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
Y0001962:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)