Merck
M6880
Sigma-Aldrich
マラカイトグリーン シュウ酸塩
Powder, crystals or chunks
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチル-4,4′-ジアミノトリフェニルカルベニウムオキサラート, ベーシックグリーン 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,220
100 G
¥12,800
¥6,220
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,220
100 G
¥12,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4
CAS番号:
分子量:
463.50
カラーインデックス番号:
42000
Beilstein:
3644550
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥6,220
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
製品名
マラカイトグリーン シュウ酸塩, Technical grade
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder, crystals or chunks
テクニック
microbe id | staining: suitable
metallic green
溶解性
water: 1 mg/mL
λmax
616-620 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI Key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The release of phosphate or pyrophosphate in an enzymatic reaction can be detected by malachite green and is measured spectrometrically at 660nm.[1]
アプリケーション
Malachite Green oxalate salt has been used in biliary phospholipid analysis.[2]
Malachite Green oxalate salt has been used:
  • in the preparation of malachite green-ammonium molybdate reagent, as a stop solution for starch synthase activity assay[3]
  • to terminate the phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibition assay using phosphatidylinositol (3,4,5) triphosphate (PI(3,4,5)P3) as substrate[4]
  • to determine trypanothione synthetase activity to measure inorganic phosphate release from adenosine triphosphate (ATP) during catalysis[5]
生物化学的/生理学的作用
Malachite green is used in the treatment of fungal and parasitic infections in fish.[5]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M6880-500G:4548173279824
M6880-100G:4548173203324
M6880-1KG:4548173279817
M6880-BULK:
M6880-VAR:
M6880-25G:4548173203331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trypanothione synthetase confers growth, survival advantage and resistance to anti-protozoal drugs in Trypanosoma cruzi
Mesias AC, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 130, 23-34 (2019)
Combinatorial Chemistry: From Theory to Application (2006)
ABCG5 and ABCG8 require MDR2 for secretion of cholesterol into bile.
Langheim S
Journal of Lipid Research, 46, 1732-1732 (2005)
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Andrea C Mesías et al.
Free radical biology & medicine, 130, 23-34 (2018-10-26)
Chagas cardiomyopathy, caused by Trypanosoma cruzi infection, continues to be a neglected illness, and has a major impact on global health. The parasite undergoes several stages of morphological and biochemical changes during its life cycle, and utilizes an elaborated antioxidant