I9782
2-Propanol
≥99.0%, meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
別名:
2-プロパノール, sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
About This Item
44 mmHg ( 25 °C)
おすすめの製品
製品名
Isopropyl alcohol, meets EP, BP, USP testing specifications
認証
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
自己発火温度
750 °F
品質
meets EP, BP, USP testing specifications
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.5% water
water
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9782-BULK:
I9782-100ML:4548173230306
I9782-500ML-D:
I9782-4L:4548173230290
I9782-500ML:4548173230283