Merck
G2039
Sigma-Aldrich
Gentian Violet
meets USP testing specifications
別名:
クリスタルバイオレット, ゲンチアナバイオレット, ベーシックバイオレット3, メチルバイオレット10B, 塩化ヘキサメチルパラローザニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,300
100 G
¥9,660
¥4,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,300
100 G
¥9,660
About This Item
化学式:
C25H30N3Cl
CAS番号:
分子量:
407.98
カラーインデックス番号:
42555
Beilstein:
3580948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥4,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
mp
205 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
官能基
amine
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gentian Violet, also known as crystal violet, is a synthetic triarylmethane dye. It is widely used in various applications, including histology, microscopy, and microbiology. It is often used to stain tissues, cells, and microorganisms for visualization and identification purposes.
アプリケーション
ゲンチアンバイオレットは、グラム陰性菌とグラム陽性菌の識別のためのグラム染色技術において使われる主要な染料です。CV細胞毒性試験のコンポーネントとして使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G2039-25G:
G2039-VAR:
G2039-BULK:
G2039-100G:
G2039-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Cu vanadate nanorods for visible-light photocatalytic degradation of gentian violet.
Lin N, et al.
Crystal Research and Technology, 50(3), 255-262 (2015)
New Twist on an Old Favorite: Gentian Violet and Methylene Blue Antibacterial Foams.
Karen Edwards
Advances in wound care, 5(1), 11-18 (2016-02-10)
Betsy N Perry et al.
The Journal of investigative dermatology, 126(10), 2316-2322 (2006-06-03)
Hemangioma of infancy is the most common neoplasm of childhood. While hemangiomas are classic examples of angiogenesis, the angiogenic factors responsible for hemangiomas are not fully understood. Previously, we demonstrated that malignant endothelial tumors arise in the setting of autocrine
Diego Benitez et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(10), 3624-3636 (2011-04-22)
For a fourth approach of quinoxaline N,N'-dioxides as anti-trypanosomatid agents against T. cruzi and Leishmania, we found extremely active derivatives. The present study allows us to state the correct requirements for obtaining optimal in vitro anti-T. cruzi activity. Derivatives possessing
Mariana Boiani et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(11), 3215-3224 (2006-05-26)
Three series of benzimidazole N-oxide derivatives were developed and were examined for their activity against trypanosomatid parasites (Trypanosoma cruzi and Leishmania spp.). 2H-benzimidazole 1,3-dioxides displayed remarkable in vitro activities against both parasites, with derivatives 28, 29, and 32 being the