Merck
47288
Supelco
D-(+)-マルトース 一水和物
analytical standard
別名:
4-O-α-D-グルコピラノシル-D-グルコース, マルトビオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
93798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type disaccharide
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-(+)-Maltose monohydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey samples using capillary gas chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47288:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene