Merck
E2503000
エトミデート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
R16659, アミデート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etomidate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI Key
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etomidate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
エトミデ-トは全身麻酔薬であり、GABAA伝達を増強します。ストレプトゾトシン (STZ) 誘発性高血糖に対するエトミデ-トの神経保護作用について、ラットの脳、脊髄を用いて検討されました。エトミデ-ト投与により糖尿病性酸化的損傷に対する神経組織保護の効果が示されました。
Etomidate is a general anesthetic; potentiates GABAA transmission
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E2503000-1EA:
E2503000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ingeborg van den Heuvel et al.
Current opinion in anaesthesiology, 26(4), 404-408 (2013-06-08)
To evaluate the most recent publications in the long-lived debate over the use of etomidate in critically ill septic and trauma patients. Virtually without controversy is the hemodynamic stability after its use for induction of anesthesia on the one hand
Stephanie B Edwin et al.
The Annals of pharmacotherapy, 44(7-8), 1307-1313 (2010-06-10)
To evaluate the risk of adrenal insufficiency following a single dose of etomidate in patients with suspected sepsis requiring rapid sequence intubation. A literature search was conducted using PubMed, MEDLINE, EMBASE, and International Pharmaceutical Abstracts from the dates of database
J Robert Sneyd
Current pharmaceutical design, 18(38), 6253-6256 (2012-07-06)
Etomidate is a well established intravenous anaesthetic agent which has been widely used. Recognised limitations of the agent include adrenocortical suppression, myoclonus and post-operative nausea and vomiting, PONV. MOC-etomidate, carboetomidate and MOC-carboetomidate are novel etomidate derivatives. Their preclinical data and
Chee Man Chan et al.
Critical care medicine, 40(11), 2945-2953 (2012-09-14)
To evaluate the effects of single-dose etomidate on the adrenal axis and mortality in patients with severe sepsis and septic shock. A systematic review of randomized controlled trials and observational studies with meta-analysis. Literature search of EMBASE, Medline, Cochrane Database
David C Ray et al.
European journal of anaesthesiology, 29(11), 506-510 (2012-08-22)
Etomidate is used to induce anaesthesia in critically ill patients in many environments, including pre-hospital care, in the emergency and critical care departments and in the operating theatre. It has a favourable cardiovascular profile, but its use has courted controversy