スキップする
E6530
エトミデート
>98% (HPLC), GABAA potentiator, powder
別名:
R16659, アミデート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥31,100
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥95,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2
CAS番号:
分子量:
244.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-385-9
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
¥31,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
エトミデート, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
General description
Etomidate is an imidazole derivative, which functions as an nonbarbiturate hypnotic agent. It is used in speech and memory test. Etomidate regulates hemodynamic stability by preserving sympathetic outflow and autonomic reflexes. It inhibits adrenal steroidogenesis.
Biochem/physiol Actions
エトミデ-トは全身麻酔薬であり、GABAA伝達を増強します。ストレプトゾトシン (STZ) 誘発性高血糖に対するエトミデ-トの神経保護作用について、ラットの脳、脊髄を用いて検討されました。エトミデ-ト投与により糖尿病性酸化的損傷に対する神経組織保護の効果が示されました。
Etomidate is a general anesthetic; potentiates GABAA transmission
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
126875045312
エトミデート United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1268750
エトミデート
ピリデート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45312
ピリデート
description
>98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
form
powder
form
-
form
-
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エトミデート
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)