Merck
D8006
Supelco
2′-デオキシシチジン 塩酸塩
analytical standard, ≥99%
別名:
1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)シトシン 塩酸塩, シトシンデオキシリボシド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
263.68
Beilstein:
3576124
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI Key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスまでお問合せください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8006-BULK:
D8006-250MG:
D8006-VAR:
D8006-100MG:
2530166:
D8006-1G:
2004050:
D8006-500MG:
D8006-5G:
D8006-10G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Ilaria Cascone et al.
The EMBO journal, 27(18), 2375-2387 (2008-08-30)
The Ras family G-proteins RalA and RalB make critical non-overlapping contributions to the generation of a tumorigenic regulatory network, supporting bypass of the normal restraints on both cell proliferation and survival. The Sec6/8 complex, or exocyst, has emerged as a