Merck
D2000000
ジメンヒドリナート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8-クロロテオフィリン酸 N-(2-ジフェニルメトキシエチル)-N,N-ジメチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO · C7H7ClN4O2
CAS番号:
分子量:
469.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dimenhydrinate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dimenhydrinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min-Beom Kim et al.
The Laryngoscope, 124(10), 2400-2403 (2014-05-02)
To investigate the characteristics of residual symptoms and to evaluate the effects of adjuvant vestibular suppressants on residual symptoms after successful canalith repositioning procedures (CRPs). Individual randomized controlled trial. One hundred fifty patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo who
Alison G Halpert et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 26(1), 61-67 (2002-02-12)
The over-the-counter anti-emetic dimenhydrinate (DMH) (Gravol or Dramamine) has been reported to be abused for non-medicinal purposes. Street drug users abuse DMH for the acute effects of euphoric sensations and hallucinations, while psychiatric patients abuse DMH for its anxiolytic or
Cristiane Effting et al.
Therapeutic drug monitoring, 37(1), 66-70 (2015-01-15)
Busulfan is an alkylating agent used for conditioning patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation with a narrow therapeutic range and highly variable pharmacokinetics. High concentrations induce toxicity, especially hepatic veno-occlusive disease, also referred to as sinusoidal obstruction syndrome. This study