APIファミリー
theophylline, theophylline
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Dimenhydrinate
- Dimenhydrinate Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1121038-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ