スキップする
D2396
ジメンヒドリナート
別名:
8-クロロテオフィリン酸 N-(2-ジフェニルメトキシエチル)-N,N-ジメチルアンモニウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥11,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO · C7H7ClN4O2
CAS番号:
分子量:
469.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-350-8
MDL number:
Form:
powder
¥11,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Dimenhydrinate is a salt of antihistamine drugs, such as diphenhydramine and 8-chlorotheophylline. It has antiemetic properties. Dimenhydrinate is used to treat nausea and vomiting during pregnancy.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1658D2000000Y0001103
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジメンヒドリナート
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)