Merck
D1500000
ジエチルスチルベストロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(E)-3,4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3-ヘキセン, DES, スチルベストロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20O2
CAS番号:
分子量:
268.35
Beilstein:
2056095
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diethylstilbestrol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI Key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diethylstilbestrol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D1500000-1EA:
D1500000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuliya Dobrydneva et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 55(5), 522-530 (2010-02-12)
Compounds with the stilbene pharmacophore and other nonsteroidal estrogens have previously been shown to inhibit thrombin-induced elevation of intracellular free calcium ([Ca]i) in human platelets. Thrombin elevates [Ca]i in platelets predominantly by activating a store-operated Ca entry (SOCE) mechanism, probably
Pierre-Olivier Bosset et al.
BJU international, 110(11 Pt C), E826-E829 (2012-05-15)
What's known on the subject? and What does the study add? Diethylstilbestrol (DES) has been found to have anti-tumour properties and clinical effectiveness in prostate cancer that is resistant to the first-line hormonal therapy. This review found that low-dose DES
S B Malkowicz
Urology, 58(2 Suppl 1), 108-113 (2001-08-15)
Diethylstilbestrol administration was a classic form of androgen deprivation therapy (ADT) that gradually fell out of favor because of its cardiovascular toxicity, economic disinterest on the part of manufacturers, and the emergence of novel therapeutic agents with a superior safety
Shuji Yamashita
Current pharmaceutical design, 12(12), 1505-1520 (2006-04-14)
Neonatal diethylstilbestrol (DES) exposure elicits a wide range of abnormalities in the female mouse genital tract. This animal model system is suitable for investigating the mechanism of DES syndrome in humans. Accumulated evidence has shown that critical periods in development
Retha R Newbold et al.
Endocrinology, 147(6 Suppl), S11-S17 (2006-05-13)
The synthetic estrogen diethylstilbestrol (DES) is a potent perinatal endocrine disruptor. In humans and experimental animals, exposure to DES during critical periods of reproductive tract differentiation permanently alters estrogen target tissues and results in long-term abnormalities such as uterine neoplasia