安全性情報
D1700000
Diethylstilbestrol monomethyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Mestilbol, NSC 16971
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,000
¥29,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O2
CAS番号:
分子量:
282.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diethylstilbestrol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1ccc(cc1)\C(=C(/CC)\c2ccc(cc2)O)\CC
InChI
1S/C19H22O2/c1-4-18(14-6-10-16(20)11-7-14)19(5-2)15-8-12-17(21-3)13-9-15/h6-13,20H,4-5H2,1-3H3/b19-18+
InChI Key
CKMDPZMWUZDKAI-VHEBQXMUSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diethylstilbestrol monomethyl ether EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
D1700000:
D1700000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Sakakibara et al.
Mutation research, 263(4), 269-276 (1991-08-01)
We previously reported that diethylstibestrol (DES) and its derivatives inhibit the in vitro polymerization of microtubule proteins isolated from porcine brain (Sato et al., 1987). We found that the presence of the free hydroxy group of DES was indispensable for